Läs mer
Cowie Technology™ PTFE-flaska med skruv
Produktkod. 10277950 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
10mm
12mm
19mm
25mm
35mm
52mm
57mm
60mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10277950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ingjutna handtag ger enkel manipulation. PTFE-flaskan med skruvlock är kemiskt resistent och inert.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE och med superslät invändig finish, FDA-godkänd
  • Olösligt och icke-kontaminerande
  • Exceptionellt termiskt motstånd kan användas från -200 °C till +280 °C
  • Handtag för enkel manipulation
  • Använd inte, när den är förseglad, för kemiska reaktioner eller nedbrytning, lossa locket vid termisk sterilisering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 10mm
För användning med (applikation) Förvaring av farliga kemikalier
Höjd (metrisk) med stängning 35mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek (metrisk) 2mm
Vikt (metrisk) 14g
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Produkttyp Förvaringsflaska
Diameter (metrisk) 22 mm
Förslutningstyp Skruvlock