Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-flaska
Produktkod. 16285971 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16285971 5000 mL
1 options
Produktkod. 16285971
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE-flaskor med läckagefri prestanda är lämpliga för lågtemperaturapplikationer. Isostatiskt gjuten med slät invändig finish.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE och med superslät invändig finish, FDA-godkänd
  • Olösligt och icke-kontaminerande
  • Exceptionellt termiskt motstånd kan användas från -200 °C till +280 °C
  • Handtag för enkel manipulation
  • Använd inte, när den är förseglad, för kemiska reaktioner eller nedbrytning, lossa locket vid termisk sterilisering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE-flaska, 5000ml
Material PTFE
Kvantitet 1
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 335 mm
Diameter (metrisk) 170 mm