Läs mer
Cowie Technology™ PTFE-flaska med skruv
Produktkod. 10074340 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
10mm
12mm
19mm
25mm
35mm
52mm
57mm
60mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10074340
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ingjutna handtag ger enkel manipulation. PTFE-flaskan med skruvlock är kemiskt resistent och inert.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE och med superslät invändig finish, FDA-godkänd
  • Olösligt och icke-kontaminerande
  • Exceptionellt termiskt motstånd kan användas från -200 °C till +280 °C
  • Handtag för enkel manipulation
  • Använd inte, när den är förseglad, för kemiska reaktioner eller nedbrytning, lossa locket vid termisk sterilisering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 12mm
För användning med (applikation) Förvaring av farliga kemikalier
Höjd (metrisk) med stängning 50mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek (metrisk) 2.25mm
Vikt (metrisk) 27g
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Produkttyp Förvaringsflaska
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock