Läs mer
Sampling Systems™ PTFE-flaskor
Produktkod. 17932092 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Produktkod. 17932092
Brand: Sampling Systems™ A1251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-flaskor är idealiska för förvaring och är gjorda av 100 % PTFE, vilket ger dem hög kemisk resistens. De är lämpliga för låga temperaturer och inkluderar både en flaska och ett lock.
  • Överensstämmer med både FDA och USP klass VI krav
  • Sprickfri inredning
  • Tung väggkonstruktion
  • Lämplig för användning upp till 280 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Kapacitet (engelska) 0,03 oz.
Färg Vitt
Material PTFE
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Produkttyp Förvaringsflaska
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial PTFE
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja