Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE-flaskor
Produktkod. 15456185
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Höjd (metrisk):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15456185
Brand: Thermo Scientific™ 038112.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med aggressiva eller värdefulla reagenser
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Inert och läckagefri
  • Smidig och med PTFE-kåpa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 100 mL
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material PTFE
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer
Höjd (metrisk) 88 mm
Produkttyp Reagensflaska
Diameter (metrisk) 52 mm