Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE-flaskor
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Höjd (metrisk):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
- Inert och läckagefri
- Smidig och med PTFE-kåpa
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 500 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PTFE |
| Innehåll och lagring | Omgivningstemperaturer |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Produkttyp | Reagensflaska |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |