Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE-flaskor
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
- Inert och läckagefri
- Smidig och med PTFE-kåpa
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Material | PTFE |
| Innehåll och lagring | Omgivningstemperaturer |
| Höjd (metrisk) | 185 mm |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Produkttyp | Reagensflaska |