Läs mer
Fisherbrand™ PTFE droppflaska
Produktkod. 10521632 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10521632 25 mL Varje
10640283 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521632
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att släppa ut aggressiva kemikalier. PTFE droppflaskan är kemiskt resistent och inert.
  • Lämplig för att släppa ut aggressiva kemikalier
  • Skruva fast lock
  • Kemiskt resistent och inert
  • Flexibel vägg för enkel användning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Droppvis tillsats av kemikalier
Material PTFE
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 80 mm
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 33 mm
Diameter (metrisk) 33 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Produkttyp Tappa flaska