Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (applikation) | Droppvis tillsats av kemikalier |
| Material | PTFE |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till+ 280 °C |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Stängningsstorlek | 38 mm |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |