Läs mer
Fisherbrand™ PTFE droppflaska
Produktkod. p-8007749 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10521632
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att släppa ut aggressiva kemikalier. PTFE droppflaskan är kemiskt resistent och inert.
  • Lämplig för att släppa ut aggressiva kemikalier
  • Skruva fast lock
  • Kemiskt resistent och inert
  • Flexibel vägg för enkel användning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Droppvis tillsats av kemikalier
Material PTFE
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Höjd (metrisk) 80 mm
Produkttyp Tappa flaska
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 33 mm
Diameter (metrisk) 33 mm