Läs mer
BRAND™ PTFE droppflaska
Produktkod. 10049740 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10049740 25 mL Varje
10213681 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10049740 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 125316
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE droppflaska utrustad med droppmunstycke och skruvlock.
  • Flexibel
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Dropparmunstycke med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar Dropparmunstycke
Material PTFE
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Tappa flaska
Förslutningstyp Skruvlock