Läs mer
BRAND™ PTFE droppflaska
Produktkod. 10213681 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10213681 50 mL Varje
10049740 25 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10213681 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 125328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    931.76 SEK / Paket med 1
    Save 353.24 SEK
    27% Av
I lager
PTFE droppflaska utrustad med droppmunstycke och skruvlock.
  • Flexibel
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Dropparmunstycke med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Inkluderar Dropparmunstycke
Material PTFE
Förslutning ingår Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Tappa flaska