Läs mer
BRAND™ PTFE droppflaska
Produktkod. p-7164778 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10049740
Brand: BRAND™ 125316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE droppflaska utrustad med droppmunstycke och skruvlock.
  • Flexibel
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Dropparmunstycke med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar Dropparmunstycke
Material PTFE
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Tappa flaska
Förslutningstyp Skruvlock