Läs mer
Bohlender™ BOLA™ GL inskruvade rörkopplingar, PTFE
Diameter (metrisk) Inre:
4.0 mm
5 mm
6.5 mm
6.6 mm
8 mm
12 mm
12.0 mm
18.0 mm
Trådstorlek:
14 GL x 1/8 tum. NPT
14 GL x 3/8 tum. NPT
18 GL x 1/8 tum. NPT
GL 14 x 1/4 tum. G
GL 14 x 1/4 tum. NPT
GL 14 x 1/8 tum G
GL 18 x 1/4 tum G
GL 18 x 3/8 tum. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 tum. NPT
GL 25 x 1/4 tum. NPT
GL 25 x 3/8 tum. NPT
GL 32 x 1 tum G
Beskrivning
- Rak rörkoppling av PTFE
- En skruvgänga (antingen NPT eller G-tråd)
- Universell kemikalieresistens
- Produkten utsätts endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.0 mm |
| Material | PTFE |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Trådstorlek | 14 GL x 1/8 tum. NPT |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | GL-inskruvade gängade rörkopplingar |