Läs mer
Buerkle™ Pumpflaska med dispenser
Produktkod. 17966272 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
8,8 uns
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17966272 8,8 uns
1 options
Produktkod. 17966272 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03097250
I lager
Pumpflaskan med dispenser möjliggör exakt och hygienisk dosering av olika vätskor. Den skyddar mot kontaminering, ligger bekvämt i handen och visar innehållet vid en snabb blick. Pumphuvudet kan låsas säkert på plats.
Pumpflaskan med dispenser levererar en exakt, ren och doserad mängd av mediet. Det är utmärkt för en mängd olika vätskor såsom reagenser, tvättmedel, desinfektionsmedel eller lotioner.
Dispenserpumpen skyddar innehållet från kontaminering och möjliggör hygienisk dosering eftersom pumpen minimerar luft- och bakterieinträngning och förhindrar att fingrar eller andra föremål kommer i kontakt med innehållet.
Den kristallklara tomma flaskan ligger bekvämt i handen och gör att innehållet syns tydligt. Den kan användas flera gånger och ger effektiv tömning av rester.
Pumphuvudet på dispenserpumpen kan låsas på plats med en vrid- och låslock, vilket säkerställer att ingen vätska kan läcka ut.
  • Utdelar en exakt mängd
  • Skyddar innehållet
  • Stängs tätt med extra lång sluttråd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8,8 uns
Form High Shoulder
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Doseringspump