Läs mer
DWK Life Sciences PVC-belagda reagensflaskor med polypropenlock
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Tålig beläggning eliminerar spridning av glas om det går sönder, så rengöring är enkel och säker.
- Inert PVC-beläggning står emot starka syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
- Borosilikatglas är starkt och sprickbeständigt, och droppfri hällläppen ger säkrare, renare hällning
- 4,2 och 8,45 oz. (125 och 250 ml) flaskor har ett speciellt skruvlock och etikett för att uppfylla OSHA-kraven
- 0,6 gal. (2300 ml) flaskor har ett fingergrepp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 4,8 tum |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 122 mm |
| Höjd (engelska) | 4,8 tum |
| Förslutningsfoder | PTFE |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 33-430 mm |
| Visa mer |