Läs mer
Kautex™ PVC-transparenta rektangulära flaskor med smal hals
Produktkod. 10038030
Change view
Kapacitet (metrisk):
0.25 L
0.5 L
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 194
Paket med 390
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10038030 1 L Varje
10717371 0.25 L Paket med 390
15931421 0.25 L Paket med 390
15901421 0.5 L Paket med 194
10383781 0.5 L Varje
17848127 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10038030 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000071107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10 SEK
    30.89 SEK / Paket med 1
    Save 7.21 SEK
    18% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Ta tag i Kautex™ Genomskinlig rektangulär flaska med smal hals i PVC med sina rivna sidor för stabilitet när du packar. skicka prover, lagra och posta dess innehåll. Flaskan är också läcksäker.
  • Kristallklar transparent presentation
  • Rivade sidor för säkert grepp
  • Läcksäker
  • PVC
Beställningsinfo
Förslutningar ingår ej; säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 19.9 mm
För användning med (applikation) Förvaring, förpackning, skicka prover, post
Material Polypropen, PVC
Halsfinish Smal
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Form Fyrkantig
Produkttyp Flaska med smal hals