Läs mer
Kautex™ PVC-transparenta rektangulära flaskor med smal hals
Product Code. 15901421
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
0.25 L
0.5 L
1 L
Unit Size:
Paket med 194
Paket med 390
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
15901421 0.5 L Paket med 194
10717371 0.25 L Paket med 390
15931421 0.25 L Paket med 390
10383781 0.5 L Varje
10038030 1 L Varje
17848127 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15901421 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000071106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4710.00 SEK
    3990.37 SEK / Paket med 194
    Save 719.63 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ta tag i Kautex™ Genomskinlig rektangulär flaska med smal hals i PVC med sina rivna sidor för stabilitet när du packar. skicka prover, lagra och posta dess innehåll. Flaskan är också läcksäker.
  • Kristallklar transparent presentation
  • Rivade sidor för säkert grepp
  • Läcksäker
  • PVC
Información de órdenes
Förslutningar ingår ej; säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 0.5 L
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 19.9 mm
För användning med (applikation) Förvaring, förpackning, skicka prover, post
Material Polypropen, PVC
Halsfinish Smal
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 189 mm
Form Fyrkantig
Produkttyp Flaska med smal hals
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.