Läs mer
Buerkle™ PVC-behållare med bred mun
Produktkod. 10156743 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10156743
Brand: Buerkle™ 03550750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med mycket transparent PVC för optimal synlighet och slagtålighet. Buerkle™ PVC-behållare med bred mun ger en bred öppning för enkel och säker fyllning.
  • Polypropen svart skruvlock med polyeten tätning
  • Lämplig för vätska, pulver eller granulat, kapslar, färgämnen
  • Används för transport av prover och prover
  • Fyrkantig form optimerar förvaringsutrymmet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Färg Genomskinlig
Mått (L x B x H) 92 x 92 x 120 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 69 mm
Material Polypropen, PVC
Längd (metrisk) 92mm
Bredd (metrisk) 92mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 120 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock