Läs mer
Buerkle™ PVC-behållare med bred mun
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropen svart skruvlock med polyeten tätning
- Lämplig för vätska, pulver eller granulat, kapslar, färgämnen
- Används för transport av prover och prover
- Fyrkantig form optimerar förvaringsutrymmet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Mått (L x B x H) | 120 x 120 x 190 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 69 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Längd (metrisk) | 120mm |
| Bredd (metrisk) | 120mm |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |