Läs mer
Buerkle™ PVC-behållare med bred mun
Produktkod. 15455564 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15455564
Brand: Buerkle™ 03550200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med mycket transparent PVC för optimal synlighet och slagtålighet. Buerkle™ PVC-behållare med bred mun ger en bred öppning för enkel och säker fyllning.
  • Polypropen svart skruvlock med polyeten tätning
  • Lämplig för vätska, pulver eller granulat, kapslar, färgämnen
  • Används för transport av prover och prover
  • Fyrkantig form optimerar förvaringsutrymmet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Färg Genomskinlig
Mått (L x B x H) 59 x 59 x 91 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 41 mm
Material Polypropen, PVC
Längd (metrisk) 59mm
Bredd (metrisk) 59mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 91 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock