Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF Bulkhead Compression Union
Kompressionskopplingar är ett utmärkt val för anslutning av styva slangsystem
539.00 SEK - 708.00 SEK
Specifikationer
Beskrivning | Kompressionsanslutning |
---|---|
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Material | PVDF |
Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
Produkttyp | Bulkhead Compression Union |
Beskrivning
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Bedömd till maximalt 220psi vid 77 °F (25 °C)
- Användbar från 32 till 212 °F (0 till 100 °C)
Specifikationer
Kompressionsanslutning | |
PVDF | |
Bulkhead Compression Union |
Autoklaveringsbar | |
Autoklav eller etylenoxid |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ PVDF Bulkhead Compression Union