Läs mer
Pyrex™ Amber borosilikatglas runda mediaflaskor utan lock
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
Description
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
- Endast flaskor
- Levereras utan lock eller hällring
- Överensstämmer med ISO 4796
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelska) | 3,4 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| För användning med (applikation) | Storage of light sensitive materials |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Show More |