Läs mer
Pyrex™ Amber borosilikatglas runda mediaflaskor utan lock
Produktkod. 10241950
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10241950 5000 mL Varje
10809290 25 mL Paket med 10
10261320 50 mL Paket med 10
10009769 100 mL Paket med 10
12509145 250 mL Paket med 10
10337899 250 mL Varje
10271320 500 mL Paket med 10
15266368 1000 mL Varje
10383540 1000 mL Paket med 10
10079479 2000 mL Paket med 10
10547520 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10241950 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1519/16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3887.73 SEK
    3152.76 SEK / Paket med 1
    Save 734.97 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. Pyrex™ Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
  • Endast flaskor
  • Levereras utan lock eller hällring
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsligt material
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 1/PK
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 330 mm
Höjd (engelska) 13 tum
Diameter (metrisk) 181 mm
Kapacitet (engelska) 169,1 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO 4796
Produkttyp Medieflaska