Läs mer
Pyrex™ Amber borosilikatglas runda mediaflaskor utan lock
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
- Endast flaskor
- Levereras utan lock eller hällring
- Överensstämmer med ISO 4796
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Bärnsten |
| För användning med (applikation) | Förvaring av ljuskänsligt material |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796 |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |
| Visa mer |