Läs mer
Pyrex™ Amber borosilikatglas runda mediaflaskor utan lock
Produktkod. 12509145
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12509145 250 mL Paket med 10
10809290 25 mL Paket med 10
10261320 50 mL Paket med 10
10009769 100 mL Paket med 10
10337899 250 mL Varje
10271320 500 mL Paket med 10
10383540 1000 mL Paket med 10
15266368 1000 mL Varje
10079479 2000 mL Paket med 10
10241950 5000 mL Varje
10547520 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12509145 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1519/06
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. Pyrex™ Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.
  • Endast flaskor
  • Levereras utan lock eller hällring
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Storage of light sensitive materials
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 1/Pk
Certifikat och efterlevnad ISO 3585
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 138 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 5,4 tum
Diameter (metrisk) 70 mm