Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med sidouttag i slipat glas
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Unground top neck to accept rubber stoppers
Uppfyllande
ISO 4796
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 248 mm |
| Produkttyp | Aspirator Bottle |
| Diameter (metrisk) | 138 mm |