Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med sidouttag i slipat glas
Produktkod. 11357884
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11357884 10,000 mL Varje
11377884 20,000 mL Varje
13421909 2000 mL Paket med 5
11337884 2000 mL Varje
11347884 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11357884 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1541/18D
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas
  • Jorda sidohylsan (storlek 29/32) för att ta emot kranar
  • Oslipad övre hals för att ta emot gummiproppar
Uppfyllande
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 59 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 398 mm
Produkttyp Aspiratorflaska
Diameter (metrisk) 227 mm