Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med sidouttag i slipat glas
Produktkod. 11377884
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11377884 20,000 mL Varje
11357884 10,000 mL Varje
13421909 2000 mL Paket med 5
11337884 2000 mL Varje
11347884 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11377884 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1541/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5895.75 SEK
    5544.92 SEK / Paket med 1
    Save 350.83 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Tillverkad av borosilikatglas
  • Jorda sidohylsan (storlek 29/32) för att ta emot kranar
  • Oslipad övre hals för att ta emot gummiproppar
Uppfyllande
ISO 4796
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 59 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 492 mm
Diameter (metrisk) 288 mm
Produkttyp Aspiratorflaska