Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med sidouttag i slipat glas
Produktkod. 13421909
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 13421909
Brand: Pyrex 1541/12D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Uppfyllande
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 248 mm
Produkttyp Aspirator Bottle
Diameter (metrisk) 138 mm