Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slipad sidohylsa och propp
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4796
- Jorda sidohylsan (storlek 29/32) för att ta emot kranar
- Slipad hals
- Levereras med glaspropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 45 mm |
| Inkluderar | Glaspropp |
| Material | Borsilikatglas |
| Stopparnummer | 45/40 |
| Höjd (metrisk) | 333 mm |
| Diameter (metrisk) | 181 mm |
| Produkttyp | Aspiratorflaska |