Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slipad sidohylsa och propp
Produktkod. 11327894
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11327894 20,000 mL Varje
11317894 10,000 mL Varje
11397884 2000 mL Varje
12539965 2000 mL Paket med 2
11307894 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11327894 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1569/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6520.50 SEK
    5481.41 SEK / Paket med 1
    Save 1039.09 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Slipad hals och levereras med glaspropp
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Jorda sidohylsan (storlek 29/32) för att ta emot kranar
  • Slipad hals
  • Levereras med glaspropp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 60 mm
Inkluderar Glaspropp
Material Borsilikatglas
Stopparnummer 60/46
Höjd (metrisk) 508 mm
Diameter (metrisk) 288 mm
Produkttyp Aspiratorflaska