Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slipad sidohylsa och propp
Produktkod. 12539965
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12539965
Brand: Pyrex 1569/12DP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slipad hals och levereras med glaspropp
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 29 mm
Inkluderar Glass stopper
Material Borosilicate Glass
Stopparnummer 29/32
Höjd (metrisk) 262 mm
Produkttyp Aspirator Bottle
Diameter (metrisk) 138 mm