Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slangsidoarm
Produktkod. 10191250
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10191250
Brand: Pyrex 1531/12D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och töm ut en mängd olika vätskor med denna robusta aspiratorflaska. Pyrex™ Aspiratorflaskor med rörsidoarm är användbara som leverans- eller förvaringsbehållare för ett brett utbud av lösningar. Dessa flaskor har robusta ringhalsar med kraftiga fälgar.
  • Rörformad sidoarm för fastsättning av 9 mm håls flexibla slangar
  • Oslipad hals för att ta emot gummiproppar
  • Tål upprepad sterilisering (våt eller torr)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 248 mm
Produkttyp Aspiratorflaska
Diameter (metrisk) 138 mm