Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slangsidoarm
Produktkod. 10355140
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10355140 1000 mL Paket med 5
11317884 1000 mL Varje
13471829 500 mL Paket med 10
11307884 500 mL Varje
10599530 250 mL Paket med 10
10191250 2000 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10355140 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1531/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4230.00 SEK
    3904.67 SEK / Paket med 5
    Save 325.33 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Förvara och töm ut en mängd olika vätskor med denna robusta aspiratorflaska. Pyrex™ Aspiratorflaskor med rörsidoarm är användbara som leverans- eller förvaringsbehållare för ett brett utbud av lösningar. Dessa flaskor har robusta ringhalsar med kraftiga fälgar.
•Rörformad sidoarm för fastsättning av 9 mm hål flexibel slang •Oslipad hals för att ta emot •gummiproppar. Tål upprepad sterilisering (våt eller torr)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) 111 mm
Produkttyp Aspiratorflaska