Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slangsidoarm
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
- Withstands repeated sterilization (wet or dry)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 131 mm |
| Produkttyp | Aspirator Bottle |
| Diameter (metrisk) | 73 mm |