Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slangsidoarm
Produktkod. 11307884
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11307884
Brand: Pyrex 1531/08D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara och töm ut en mängd olika vätskor med denna robusta aspiratorflaska. Pyrex™ Aspiratorflaskor med rörsidoarm är användbara som leverans- eller förvaringsbehållare för ett brett utbud av lösningar. Dessa flaskor har robusta ringhalsar med kraftiga fälgar.
  • Rörformad sidoarm för fastsättning av 9 mm håls flexibla slangar
  • Oslipad hals för att ta emot gummiproppar
  • Tål upprepad sterilisering (våt eller torr)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 23 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 163 mm
Produkttyp Aspiratorflaska
Diameter (metrisk) 89 mm