Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slangsidoarm
Produktkod. 11317884
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11317884
Brand: Pyrex 1531/10D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara och töm ut en mängd olika vätskor med denna robusta aspiratorflaska. Pyrex™ Aspiratorflaskor med rörsidoarm är användbara som leverans- eller förvaringsbehållare för ett brett utbud av lösningar. Dessa flaskor har robusta ringhalsar med kraftiga fälgar.
•Rörformad sidoarm för fastsättning av 9 mm hål flexibel slang •Oslipad hals för att ta emot •gummiproppar. Tål upprepad sterilisering (våt eller torr)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Aspiratorflaska
Diameter (metrisk) 111 mm