Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slangsidoarm
Beskrivning
- Rörformad sidoarm för fastsättning av 9 mm håls flexibla slangar
- Oslipad hals för att ta emot gummiproppar
- Tål upprepad sterilisering (våt eller torr)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 23 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |
| Diameter (metrisk) | 89 mm |
| Produkttyp | Aspiratorflaska |