Läs mer
Pyrex™ Aspirator Bottles, Large
Beskrivning
- Wide neck with simple glass cover
- Supplied with plastic connector and rubber/PTFE sealing ring
- Accepts either stopcock GP6/10W or glass tubing of 14mm O.D.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 160 mm |
| För användning med (applikation) | Ideal for storage of distilled water etc |
| Inkluderar | Lid, Plastic connector and Rubber/PTFE sealing ring |
| Material | Borosilicate Glass |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 500 mm |
| Diameter (metrisk) | 300 mm |
| Produkttyp | Aspirator Bottle |