Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasflaskor med lock och hällring
Produktkod. 15547190
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
3500 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15547190 2000 mL Paket med 10
15117803 250 mL Paket med 10
15557140 500 mL Paket med 10
15537180 1000 mL Paket med 10
15787927 3500 mL Varje
15522630 5000 mL Varje
15797927 10,000 mL Varje
15707937 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15547190 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1523/12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas med beprövade temperatur- och kemikalieresistensegenskaper.
  • Flaskor kompletta med polypropenskruvlock och droppfri hällring
  • GLS 80™ skruvgänga ger ökad åtkomst jämfört med GL 45-flaskor som hjälper till att fylla och hälla
  • Idealisk för användning med trögflytande vätskor, pastor, pulver, granulat och större fasta ämnen
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Batchcertifikat finns att ladda ner
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
  • Autoklaveringsbar
  • Skruvlock och hällringar tål temperaturer upp till 140 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Viskösa vätskor, pastor, pulver, granulat och större fasta ämnen
Material Borsilikatglas
Kvantitet 10/Pk.
Examen Vitt
Höjd (metrisk) 252 mm
Produkttyp Medieflaska
Diameter (metrisk) 136 mm