Läs mer
Pyrex™ Densitetsflaskor av borosilikatglas
Produktkod. 10180670
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±1 ml
±2 ml
±3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10180670
Brand: MBL BRE000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och överensstämmer med ISO 3507 standarder, Gay-Lussac typ Pyrex™ Borosilicate Glass Density Bottle är justerad och klar för användning med den exakta volymen ingraverad på flaskan. Levereras med individuella kapillärproppar i storleken 10/19 numrerade för att matcha flaskan.
  • Överensstämmer med ISO 3507, Gay-Lussac typ
  • Justerad klar för användning - med exakt volym ingraverad på flaskan
  • Med individuella kapillärproppar som är numrerade och matchade med flaskan
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Kvantitet Varje
Stopparnummer 10/19
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 3507
Förslutning ingår Ja
Förslutningstyp Propp