Läs mer
MBL™ Dropper flaska
Produktkod. 12451577
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12451577 100 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 12451577 Leverantör MBL International Leverantörsnummer BRF056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1853.25 SEK
    1553.99 SEK / Paket med 10
    Save 299.26 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas
  • Borosilikatglasflaska och pipett
  • Polypropenpropp
  • Pipett försedd med napp av vinylgummi
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderar Pipett och propp
Material Borsilikatglas
Kvantitet 10/PK
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 104 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 54 mm