Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4796-2
- Levereras med fast glaspropp
- Pyrex™ borosilikatglas med slipad hals
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 60 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 1/PK |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796-2 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 414 mm |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Stängningsstorlek | 60/46 mm |
| Visa mer |