Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4796-2
- Levereras med fast glaspropp
- Pyrex™ borosilikatglas med slipad hals
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20,000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 60 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 1/PK |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 508 mm |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Stängningsstorlek | 60/46 mm |
| Diameter (metrisk) | 228 mm |
| Visa mer |