Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp
Produktkod. 12653292
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12653292 250 mL Paket med 10
12643292 100 mL Paket med 10
11397854 250 mL Varje
11307864 500 mL Paket med 10
11317864 1000 mL Paket med 10
15537690 2000 mL Paket med 30
11337864 5000 mL Varje
11347864 10,000 mL Varje
11357864 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12653292 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1521/06D
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa glasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp har utmärkt kemisk resistens och tål höga temperaturer.
  • Överensstämmer med ISO 4796-2
  • Levereras med fast glaspropp
  • Pyrex™ borosilikatglas med slipad hals
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 19 mm
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Certifikat och efterlevnad ISO 4796-2
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 143 mm
Stängningsmaterial Glas
Stängningsstorlek 19/26 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Propp