Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp
Produktkod. 15537690
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15537690 2000 mL Paket med 30
12643292 100 mL Paket med 10
12653292 250 mL Paket med 10
11397854 250 mL Varje
11307864 500 mL Paket med 10
11317864 1000 mL Paket med 10
11337864 5000 mL Varje
11347864 10,000 mL Varje
11357864 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15537690 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1521/12D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34266.75 SEK
    28810.30 SEK / Paket med 30
    Save 5456.45 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa glasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp har utmärkt kemisk resistens och tål höga temperaturer.
  • Överensstämmer med ISO 4796-2
  • Levereras med fast glaspropp
  • Pyrex™ borosilikatglas med slipad hals
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 29 mm
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 262 mm
Stängningsmaterial Glas
Stängningsstorlek 29/32 mm
Diameter (metrisk) 138 mm
Förslutningstyp Propp
Certifikat och efterlevnad ISO 4796-2