Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp
Produktkod. p-8002552
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Varje
Produktkod. 12643292
Brand: Pyrex 1521/04D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa glasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp har utmärkt kemisk resistens och tål höga temperaturer.
  • Överensstämmer med ISO 4796-2
  • Levereras med fast glaspropp
  • Pyrex™ borosilikatglas med slipad hals
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Certifikat och efterlevnad ISO 4796-2
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 106 mm
Stängningsmaterial Glas
Stängningsstorlek 14/15 mm
Diameter (metrisk) 54 mm
Förslutningstyp Propp