Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Icke-vakuumexsickatorer
Höjd (metrisk):
85 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
170 mm
220 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust exsickatorbas och lock i borosilikatglas
- Slipade glasflänsar
- Plattorna är placerade på en inre kant i basen
- Val av 2 storlekar - för att rymma 150 mm eller 200 mm diameter plattor
- Tillbehör perforerad plåt i metall
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Icke-vakuumexsickator |
| Inkluderar | Komplett exsickator |
| Storlek | Plåt: 150 mm |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 170 mm |