Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor
Beskrivning
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftssterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
- Överensstämmer med ISO 4796-1
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Utmärkt motståndskraft mot kemiska angrepp och höga temperaturer
- Levereras med PBT-skruvlock som har en PTFE-belagd tätningsskiva
- Autoklaveringsbar
- Vita graderingar och märkningsfläck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Idealisk för förvaring av reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia etc |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Stängningsfärg | Svart |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796-1 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 215 mm |
| Förslutningsfoder | PTFE |
| Visa mer |